Få mere at vide
5-Formyl-2-methoxy-benzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Formyl-2-methoxybenzenesulfonamide |
| CAS | 105764-07-6 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O4 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-Formyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Tamsulosin Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4S/c1-13-7-3-2-6(5-10)4-8(7)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12) |
| SMIL | COc1ccc(C=O)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 5-formyl-2-methoxybenzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.23 |
| Formel vægt | 215.0252 |