Få mere at vide
5-formyl-2-furancarboxylsyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17271182 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17271182 5 g
17261182 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17271182 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 466000050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 13529-17-4 | C6H3O4 | 139.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13529-17-4
Molekylær formel C6H3O4
Molekylvægt (g/mol) 139.09
InChI nøgle SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn 5-formylfuran-2-carboxylat
SMIL [O-]C(=O)C1=CC=C(O1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Smeltepunkt 209,0 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 140.09