Få mere at vide
5-Formyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxylsyre, 96 %
Artikelnummer. 15428466
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428466 1 g 1g
15448466 250 mg 250mg
15438466 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63711.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
CAS: 253870-02-9 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
5-Formyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxylsyre anvendt som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxylsyre anvendt som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 253870-02-9
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD06202342
InChI nøgle YCIHQDVIAISDPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-2-formylpyrrole-4-carboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl, 5-formyl-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 3,5-dimethyl-2-formyl-1h-pyrrole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-2-formylindole-4-carboxylic acid, zlchem 714, pubchem9414, acmc-209zxq
PubChem CID 11073792
IUPAC navn 5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylsyre
SMIL CC1=C(NC(=C1C(=O)O)C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 167.16
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof