Få mere at vide
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30398539
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30398539 5 g
1 options
Artikelnummer. 30398539 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF7002535G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
CAS 253870-02-9
Molekylær formel C8 H9 N O3
Mængde 5 g
Synonym 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-6(3-10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3,9H,1-2H3,(H,11,12)
SMIL Cc1[nH]c(C=O)c(C)c1C(=O)O
IUPAC navn 5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 167.16
Formel vægt 167.0582