Få mere at vide
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17923946
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17923946 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17923946 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3568.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
CAS 253870-02-9
Analyt- eller komponentnavne 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1H-Pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylic acid, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-4-6(3-10)9-5(2)7(4)8(11)12/h3,9H,1-2H3,(H,11,12)
SMIL Cc1[nH]c(C=O)c(C)c1C(=O)O
IUPAC navn 5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 167.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 167,0582 g/mol