Få mere at vide
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-carboxylsyre Ethylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2199-59-9 |
| Molekylær formel | C10H13NO3 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2,4-Dimethyl-3-ethoxycarbonyl-5-formylpyrrole, 4-Ethoxycarbonyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde, 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,4-Dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylate, Ethyl 2-Formyl-3,5-dimethylpyrrole-4-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate, Ethyl 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, NSC 13426 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-4-14-10(13)9-6(2)8(5-12)11-7(9)3/h5,11H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1c(C)[nH]c(C=O)c1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vægt | 195.0895 |