Få mere at vide
Melford 5-FOA
Artikelnummer. 30018270
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018270 5 g
30018267 1 g
30018269 25 g
30018268 10 g
30018266 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018270 Leverandør Melford Leverandørnr. F105015.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Reagens til udvælgelse af Orotidin-5'-phosphat decarboxylase mutanter af Saccharomyces cerevisiae.
Reagens til udvælgelse af Orotidin-5'-phosphat decarboxylase mutanter af Saccharomyces cerevisiae.
Tekniske data
CAS 703-95-7
Molekylær formel C5H3FN2O4
Mængde 5 g