Få mere at vide
5-Fluorouridine, 97%
Artikelnummer. 15494529
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494529 1 g 1g
15404539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494529 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62083.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 316-46-1 | C9H11FN2O6 | 262.193 g/mol
5-Fluorouridin udviser anticanceraktivitet. Det bruges ofte i kemiske og biokemiske sammenligningsundersøgelser med fluorouracil og thyminanaloger. Det er en aktiv metabolit af Doxifluridin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Fluorouridin udviser anticanceraktivitet. Det bruges ofte i kemiske og biokemiske sammenligningsundersøgelser med fluorouracil og thyminanaloger. Det er en aktiv metabolit af Doxifluridin.
Opløselighed Opløselig i methanol
(lidt), vand (lidt).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 316-46-1
Molekylær formel C9H11FN2O6
Molekylvægt (g/mol) 262.193
MDL nummer MFCD00036832
InChI nøgle FHIDNBAQOFJWCA-UAKXSSHOSA-N
Synonym 5-fluorouridine, 5-fur, uridine, 5-fluoro, furd, 5-fluoro-uridine, 5-fluorouracil 1beta-d-ribofuranoside, fluorouridine, chembl54918, 5-fluoro-1-beta-d-ribofuranosyl uracil, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-fluoropyrimidine-2,4 1h,3h-dione
PubChem CID 9427
ChEBI CHEBI:40154
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-fluorpyrimidin-2,4-dion
SMIL C1=C(C(=O)NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorouridine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 33662
Opløselighedsinformation Soluble in Methanol (Slightly),Water (Slightly).
Formel vægt 262.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver