Få mere at vide
5-Fluorouracil, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 51-21-8 |
| Smeltepunkt | 282°C to 283°C (Decomposition) |
| Kogepunkt | 190°C to 200°C/0.13 hPa |
| MDL nummer | MFCD00006018 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 5-Fluorouracil, 5-Fluoro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Fluorouracil |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.08 |
| Grad | Research |