Få mere at vide
5-Fluorouracil N-Beta-D-Glucuronide Methyl Ester, 2,3,4-Triacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluorouracil N-Beta-D-Glucuronide Methyl Ester, 2,3,4-Triacetate |
| CAS | 77476-81-4 |
| Molekylær formel | C17H19FN2O11 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Deoxy-1-(5-fluoro-3,4-dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)-β-D-glucopyranuronic Acid Methyl Ester, 2,3,4-Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19FN2O11/c1-6(21)28-10-11(29-7(2)22)13(16(25)27-4)31-15(12(10)30-8(3)23)20-5-9(18)14(24)19-17(20)26/h5,10-13,15H,1-4H3,(H,19,24,26)/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=C(F)C(=O)NC2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.34 |