Få mere at vide
5-Fluorouracil, 99%
Artikelnummer. 11495523
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495523 100 g 100g
11475523 5 g 5g
11485523 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11495523 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13456.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51-21-8 | C4H3FN2O2 | 130,08 g/mol
5-Fluorouracil bruges som et antitumormiddel til behandling af anal-, bryst-, kolorektal-, spiserørs-, mave-, bugspytkirtel- og hudkræft. Den finder anvendelse som en selvmordshæmmer på grund af dens irreversible hæmning af thymidylatsyntase. Det bruges også til behandling af aktiniske keratoser og bowens sygdom. Endvidere tjener det som et potent antineoplastisk middel i klinisk brug. Ud over dette virker det som en DNA-syntesehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i dimethylformamid, dimethylsulfoxid, methanol, varmt vand, ammoniumhydroxid, natriumhydroxid, ethanol og vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-21-8
Molekylær formel C4H3FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 130.08
MDL nummer MFCD00006018
InChI nøgle GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345
IUPAC navn 5-fluor-lH-pyrimidin-2,4-dion
SMIL FC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorouracil
Smeltepunkt ∼282 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde 99%
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 127172
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,4181
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylformamid, dimethylsulfoxid, methanol, varmt vand, ammoniumhydroxid, natriumhydroxid, ethanol og vand.
Formel vægt 130.08
Procent renhed 99%