Få mere at vide
5-Fluorouracil, 99%
Beskrivelse
5-Fluorouracil bruges som et antitumormiddel til behandling af anal-, bryst-, kolorektal-, spiserørs-, mave-, bugspytkirtel- og hudkræft. Den finder anvendelse som en selvmordshæmmer på grund af dens irreversible hæmning af thymidylatsyntase. Det bruges også til behandling af aktiniske keratoser og bowens sygdom. Endvidere tjener det som et potent antineoplastisk middel i klinisk brug. Ud over dette virker det som en DNA-syntesehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløseligt i dimethylformamid, dimethylsulfoxid, methanol, varmt vand, ammoniumhydroxid, natriumhydroxid, ethanol og vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluorouracil |
| Smeltepunkt | ∼282°C (decomposition) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 127172 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Merck Index | 14,4181 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dimethylformamide,dimethyl sulfoxide,methanol,hot water,ammonium hydroxide,sodium hydroxide,ethanol and water. |
| Formel vægt | 130.08 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 5-Fluorouracil
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Fluorouracil