Få mere at vide
5-Fluorouracil, ∽99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11408080 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11408080 5 g
11418080 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408080 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210172205
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 51-21-8
Molekylær formel C4H3FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 130.08
MDL nummer MFCD00006018
InChI nøgle GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345
IUPAC navn 5-fluoro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMIL FC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorouracil
Farve Hvid
Analyseprocentområde ∽99%
Mængde 5 g
Formel vægt 130.08
Fysisk form Pulver