Få mere at vide
5-Fluorouracil, >99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11498070 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
11498070 1 g
1 options
Artikelnummer. 11498070 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210172201
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
CAS 51-21-8
Molekylær formel C4H3FN2O2
MDL nummer MFCD00006018
Mængde 1 g
Synonym 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, 5-fluoropyrimidine-2,4 1h,3h-dione
InChI nøgle GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC navn 5-fluoro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 130.08
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345