Generel beskrivelse
•5-Fluorouracil er en antimetabolit og antineoplastik, der forhindrer DNA-syntese ved at blokere omdannelsen af deoxyuridylsyre
•5-Fluorouracil kan erstatte uracil i RNA og forhindre proteinsyntese og cellevækst
Applikationer
•5-Fluorouracil kan bruges til laboratorieforskning i tumorvækst og immunsuppression
•5-Fluorouracil kan også være egnet til laboratorieundersøgelser af neurotoksicitet, cellelyse og DNA-skade
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluorouracil |
| Smeltepunkt | 278,0 °C til 282,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 190,0 °C til 200,0 °C (0,1 mmHg) |
| Tab ved tørring | 0,5% (80 °C, 4 timer) (i vakuum) maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 24,IV,1229 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 5-Fluorouracil
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.