Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 5-fluorouracil, 99 %
Artikelnummer. 10348170 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10348170 1 g Glasflaske 1g
10697552 5 g Glasflaske 5g
11906531 25 g Glasflaske 25g
15159263 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10348170 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00 DKK
    220.65 DKK / 1g
    Spare 40.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
5-Fluorouracil, CAS # 51-21-8, er en analog base bestående af uracil med hydrogenfluorsubstitution på position 5. | CAS: 51-21-8 | C4H3FN2O2 | 130,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•5-Fluorouracil er en antimetabolit og antineoplastik, der forhindrer DNA-syntese ved at blokere omdannelsen af deoxyuridylsyre
•5-Fluorouracil kan erstatte uracil i RNA og forhindre proteinsyntese og cellevækst
Applikationer
•5-Fluorouracil kan bruges til laboratorieforskning i tumorvækst og immunsuppression
•5-Fluorouracil kan også være egnet til laboratorieundersøgelser af neurotoksicitet, cellelyse og DNA-skade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-21-8
Molekylær formel C4H3FN2O2
Molekylvægt (g/mol) 130.08
MDL nummer MFCD00006018
InChI nøgle GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton
PubChem CID 3385
ChEBI CHEBI:46345
IUPAC navn 5-fluor-lH-pyrimidin-2,4-dion
SMIL FC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorouracil
Smeltepunkt 278,0 °C til 282,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 190,0 °C til 200,0 °C (0,1 mmHg)
Tab ved tørring 0,5% (80 °C, 4 timer) (i vakuum) maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 24,IV,1229
Merck Index 15,4213
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 12,2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 2,9 g/L (20 °C) i ethanol, let opløseligt i vandige alkaliopløsninger, opløseligt i dmso
Formel vægt 130.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Fluorouracil
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.