Få mere at vide
5-Fluorouracil-6-d1, TRC
Artikelnummer. 30397983
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30397983 5 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30397983 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5960035MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorouracil-6-d1
CAS 90344-84-6
Molekylær formel C4H2DFN2O2
Mængde 5 mg
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-6-d, 5-fluoro- (9CI), 5-Fluorouracil-6-d, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-6-d, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine-6-d, Fluorouracil-6-D
SMIL [2H]C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
Molekylvægt (g/mol) 131.08
Formel vægt 131.0241