Få mere at vide
R&D Systems™ 5-Fluorouracil
Artikelnummer. 18762764
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18762764 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762764 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 3257/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.14 DKK
    772.80 DKK / 50mg
    Spare 82.34 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Thymidylate synthetase inhibitor
Anticancer agent. Metabolized to form fluorodeoxyuridine monophosphate (FdUMP), fluorodeoxyuridine triphosphate (FdUTP) and fluorouridine (FUTP). FdUMP inhibits thymidylate synthase, causing a reduction in dTMP synthesis. FUTP and FdUTP are misincorporated into RNA and DNA respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorouracil
CAS 51-21-8
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C4H3FN2O2
Formel vægt 130.08
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 130.08