missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Fluorouracil-13C,15N2, TRC

Artikelnummer. 30009516
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009516 10 mg
30012375 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009516 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59600210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1189423-58-2
Molekylær formel C313CH3F15N2O2
Molekylvægt (g/mol) 133.06
Synonym 5-Fluoro-2,4(1H,3H)pyrimidinedione-13C,15N2, 2,4-Dihydroxy-5 -fluoropyrimidine-13C,15N2, 5-FU-13C,15N2, 5-Fluoropyrimidine-2,4-diol-13C,15N2, Adrucil-13C,15N2, Arumel-13C,15N2, Carac-13C,15N2, Fluorouracil-13C,15N2, Queroplex-13C,15N2, Ro 2-9757-13C,15N2, Timazin-13C,15N2, U 8953-13C,15N2;
SMIL O=[13C]1[15NH]C=C(F)C([15NH]1)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Fluorouracil-13C,15N2
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
Formel vægt 133.0153
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.