Få mere at vide
5-Fluoroquinazolin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10671416
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10671416 5 g 5g
10019091 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10671416 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB04061DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 436-72-6
Molekylær formel C8H5FN2O
Molekylvægt (g/mol) 164.14
MDL nummer MFCD00173674
InChI nøgle UXEZULVIMJVIFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-4-hydroxyquinazoline, 5-fluoroquinazolin-4-ol, 5-fluoroquinazolin-4 1h-one, 5-fluoroquinazolin-4 3h-one, 5-fluoro-4-quinazolone, 5-fluoro-3h-quinazolin-4-one, 4 1h-quinazolinone, 5-fluoro, pubchem6307, 5-fluoroquinazolin-4-one, acmc-209jv3
PubChem CID 2737331
SMIL FC1=C2C(NC=NC2=O)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoroquinazolin-4-ol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
IUPAC navn 5-fluor-lH-quinazolin-4-on
Formel vægt 164.14
Procent renhed 97%