Få mere at vide
5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30985677
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30985677 25 g
30985251 1 g
30974751 10 g
30973960 100 g
30982661 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30985677 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1090825g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoroquinazolin-4(1H)-one
CAS 436-72-6
Molekylær formel C8H5FN2O
MDL nummer MFCD20542997
Mængde 25 g
SMIL O=C1N=CNC2=C1C(F)=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 164.14
Procent renhed 98%