Få mere at vide
5-fluorpyridin-3-boronsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035146
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15489627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52860.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 872041-86-6 | C5H5BFNO2 | 140.908 g/mol
5-Fluoropyridin-3-boronsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Fluoropyridin-3-boronsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i varm methanol
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 872041-86-6
Molekylær formel C5H5BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 140.908
MDL nummer MFCD07368243
InChI nøgle FVEDGBRHTGXPOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoropyridine-3-boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 5-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-fluoropyridine-3-boronicacid, 5-fluoro-3-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridine-5-boronic acid, 5-fluoro-3-pyridyl boronic acid, acmc-209qir, boric acid fluoride-3-5, 3-borono-5-fluoropyridine
PubChem CID 44717403
IUPAC navn (5-fluorpyridin-3-yl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=CN=C1)F)(O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoropyridine-3-boronic acid
Smeltepunkt 233°C to 236°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Soluble in hot methanol.
Formel vægt 140.91
Procent renhed 98%