Få mere at vide
5-Fluoropyridin-3-boronsyre, 98%
Beskrivelse
5-Fluoropyridin-3-boronsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Fluoropyridin-3-boronsyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i varm methanol
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoropyridine-3-boronic acid |
| Smeltepunkt | 233 °C til 236 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varm methanol. |
| Formel vægt | 140.91 |
| Procent renhed | 98% |