Få mere at vide
5-fluoroxindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474867
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474867 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15474867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32176.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56341-41-4 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorooxindole
CAS 56341-41-4
Smeltepunkt 142°C to 146°C
Molekylær formel C8H6FNO
MDL nummer MFCD02179598
Mængde 1 g
Synonym 5-fluorooxindole, 5-fluoroindolin-2-one, 5-fluoro-2-oxindole, 5-fluoro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-fluoro-1,3-dihydro, 5-fluoro-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-fluoro-2-indolinone, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-fluoro indoline-2-one, 5-fluoro-2,3-dihydro-2-oxoindole
InChI nøgle DDIIYGHHUMKDGI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C2=C(C=CC(=C2)F)NC1=O
IUPAC navn 5-fluor-1,3-dihydroindol-2-on
Molekylvægt (g/mol) 151.14
PubChem CID 3731012
Formel vægt 151.14
Procent renhed 97%