missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Fluorooxindole (5-Fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one), Mikromol

Artikelnummer. 30462046
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462046 4 x 25 mg
30050577 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30462046 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3568.0200254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

5-Fluorooxindole (5-Fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Fluoro-2-oxindole
CAS 56341-41-4
Analyt- eller komponentnavne 5-Fluoro-2-oxindole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H6 F N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Fluoro-1,3-dihydroindol-2-one, 5-Fluoro-2,3-dihydro-2-oxoindole, 5-Fluoro-2,3-dihydroindol-2-one, 5-Fluoro-2-oxindole, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluorooxindole
InChI formel InChI=1S/C8H6FNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Løsningstype Neat
SMIL Fc1ccc2NC(=O)Cc2c1
IUPAC navn 5-fluoro-1,3-dihydroindol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 151.14
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 151.0433 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.