Få mere at vide
5-Fluoroorotic Acid Monohydrate (Ultra Pure), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoroorotic Acid, Monohydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2 |
| Procent renhed | >95% |