Få mere at vide
5-Fluoroorotic Acid Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoroorotic Acid Hydrate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2 |
| Formel vægt | 192.0182 |