Få mere at vide
Abcam 5-fluororotsyrehydrat, >99% renhed, fast stof, 1 g
Artikelnummer. 32119397 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
32119397 1 g
1 options
Artikelnummer. 32119397 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab1462451g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds selektivt middel til gærmolekylærgenetik.
  • Renhed: >99%
  • Molekylvægt: 174,1 g/mol
  • Opbevaringstemperatur: Opbevar ved -20 °C
  • Forsendelsestemperatur: Omgivelsestemperatur - Kan sendes med is
  • Form: Solid
  • Anvendelser: Selektivt agens i gærens molekylærgenetik, nyttigt ved udvælgelse af orotidin-5'-fosfat decarboxylase-mutanter fra Saccharomyces cerevisiae
  • Sammensætning: 100% 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-carboxylsyre; hydrat
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Buffer 100% 5-fluor-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-carboxylsyre, hydrat
Indhold og opbevaring Opbevar ved -20 °C.
Form Fast stof
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Substrategenskaber Kemisk substrat
Målmolekyle Orotidin-5-phosphat¹ Decarboxylase
Formulering 100% 5-fluoro-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-carboxylsyre; hydrat
Mængde 1 g
Til brug med (applikation) Gærens molekylærgenetik, udvælgelse af orotidin-5'-fosfat decarboxylase-mutanter