Få mere at vide
5-Fluoronicotinamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoronicotinamide |
| CAS | 70-58-6 |
| Molekylær formel | C6H5FN2O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5FN2O/c7-5-1-4(6(8)10)2-9-3-5/h1-3H,(H2,8,10) |
| SMIL | NC(=O)c1cncc(F)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.12 |
| Formel vægt | 140.0386 |