Få mere at vide
5-Fluoronaphthalen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoronaphthalen-1-ol |
| CAS | 61761-32-8 |
| Molekylær formel | C10 H7 F O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Hydroxy-1-fluoronaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7FO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H |
| SMIL | Oc1cccc2c(F)cccc12 |
| IUPAC navn | 5-fluoronaphthalen-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.16 |
| Formel vægt | 162.048 |