Få mere at vide
5-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30966573
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30966573 100 g -
30953199 250 mg 250mg
30961130 25 g 25g
30963843 1 g 1g
30963728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30966573 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD10810100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
CAS 319-03-9
Molekylær formel C8H3FO3
MDL nummer MFCD00191363
Mængde 100 g
SMIL O=C1OC(C2=C1C=CC(F)=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 166.11
Procent renhed 97%