Få mere at vide
5-Fluoroindoline, 97%
Artikelnummer. 15440528
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440528 250 mg 250mg
15420528 1 g 1g
15430528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54158.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2343-22-8 | C8H8FN | 137.157 g/mol
5-Fluoroindolin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Fluoroindolin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2343-22-8
Molekylær formel C8H8FN
Molekylvægt (g/mol) 137.157
MDL nummer MFCD00214461
InChI nøgle NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774463
IUPAC navn 5-fluor-2,3-dihydro-lH-indol
SMIL C1CNC2=C1C=C(C=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoroindoline
Mængde 250 mg
Følsomhed Air sensitive
Synonym 5-fluoroindoline, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole, 1h-indole,5-fluoro-2,3-dihydro, 1h-indole, 5-fluoro-2,3-dihydro, 5-fluoro-indoline, peakdale1_000398, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol, 2,3-dihydro-5-fluoro-1h-indole
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 137.16
Procent renhed 97%