Få mere at vide
5-fluorindol, TRC
Artikelnummer. 30408383
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30408383 25 g
1 options
Artikelnummer. 30408383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59214025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoroindole
CAS 399-52-0
Molekylær formel C8H6FN
Mængde 25 g
Synonym 5-Fluoro-1H-indole, 5-fluoroindole, NSC 88613
InChI formel InChI=1S/C8H6FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
SMIL Fc1ccc2[nH]ccc2c1
Molekylvægt (g/mol) 135.14
Formel vægt 135.0484