Få mere at vide
5-fluorindol, 99%
Artikelnummer. 11448266
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448266 25 g 25g
11428266 1 g 1g
11438266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15346.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 399-52-0 | C8H6FN | 135,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-52-0
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.14
MDL nummer MFCD00005671
InChI nøgle ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
PubChem CID 67861
ChEBI CHEBI:72818
IUPAC navn 5-fluor-lH-indol
SMIL FC1=CC=C2NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoroindole
Smeltepunkt 42 °C til 47 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 112350
Formel vægt 135.14
Procent renhed 99%