Få mere at vide
5-fluorindol, 98%
Artikelnummer. 10397521 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10397521 250 mg Glasflaske 250mg
10183961 1 g Glasflaske 1g
13448508 5 g Glasflaske 5g
13458508 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10397521 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 311922500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 399-52-0 | C8H6FN | 135,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-52-0
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.14
MDL nummer MFCD00005671
InChI nøgle ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
PubChem CID 67861
ChEBI CHEBI:72818
IUPAC navn 5-fluor-lH-indol
SMIL FC1=CC=C2NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoroindole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 44,0 °C til 48,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 135.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver