Få mere at vide
5-Fluoroindole-3-butyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoroindole-3-butyric Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12FNO2/c13-9-4-5-11-10(6-9)8(7-14-11)2-1-3-12(15)16/h4-7,14H,1-3H2,(H,15,16) |
| Formel vægt | 221.0852 |