Få mere at vide
5-fluorindol-2-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 10737412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10737412 1 g Glasflaske 1g
10124401 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10737412 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331590010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 399-76-8 | C9H6FNO2 | 179,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-76-8
Molekylær formel C9H6FNO2
Molekylvægt (g/mol) 179.15
MDL nummer MFCD00005612
InChI nøgle WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
PubChem CID 1820
IUPAC navn 5-fluor-lH-indol-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 254 °C til 258 °C
Farve Brun-Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand
Formel vægt 179.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver