Få mere at vide
5-Fluorindol-2-carboxylsyre, 98+%
Artikelnummer. 11435153
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435153 25 g 25g
11415153 1 g 1g
11425153 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435153 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12794.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 399-76-8 | C9H6FNO2 | 179,15 g/mol
5-Fluoroindol-2-carboxylsyre, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Fluoroindol-2-carboxylsyre, er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Det er meget
opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under normale temperaturer og tryk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 399-76-8
Molekylær formel C9H6FNO2
Molekylvægt (g/mol) 179.15
MDL nummer MFCD00005612
InChI nøgle WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
PubChem CID 1820
IUPAC navn 5-fluor-lH-indol-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∼259 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 153217
Opløselighedsinformation Det er meget opløseligt i vand.
Formel vægt 179.15
Procent renhed ≥98%