Få mere at vide
5-Fluoroindazole-3-carboxylic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluoroindazole-3-carboxylic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1391053-91-0 |
| Molekylær formel | C8H4FN2NaO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5FN2O2.Na/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(8(12)13)11-10-6;/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13);/q;+1/p-1 |
| SMIL | C1=CC2=C(C=C1F)C(=NN2)C(=O)[O-].[Na+] |
| IUPAC navn | sodium;5-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.12 |
| Formel vægt | 202.0155 |