Få mere at vide
5-Fluorodihydropyrimidine-2,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluorodihydropyrimidine-2,4-dione |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h2H,1H2,(H2,6,7,8,9) |
| Formel vægt | 132.034 |