Få mere at vide
5-Fluorodihydropyrimidine-2,4-dione-13C,15N2, TRC
Artikelnummer. 30011690
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30011690 0.5 mg 0.5mg
30003835 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5910270.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1189492-99-6
Molekylær formel C313CH5F15N2O2
Molekylvægt (g/mol) 135.07
Synonym 5-Fluorodihydropyrimidine-2,4-Dione 13C,15N2
SMIL FC1C[15NH][13C](=O)[15NH]C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorodihydropyrimidine-2,4-dione-13C,15N2
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h2H,1H2,(H2,6,7,8,9)/i4+1,6+1,7+1
Formel vægt 135.0309
Procent renhed >95%