missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Fluorodihydropyrimidine-2,4-dione-13C,15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluorodihydropyrimidine-2,4-dione-13C,15N2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h2H,1H2,(H2,6,7,8,9)/i4+1,6+1,7+1 |
| Formel vægt | 135.0309 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?