Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluorocytosine |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 296,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 1,0% maks. (1 g, 105 °C) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |