Få mere at vide
5-fluorocytosin, 99+%
Artikelnummer. 10204381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10204381 1 g Glasflaske 1g
10125793 250 mg Glasflaske 250mg
10742354 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10204381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258340010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 2022-85-7 | C4H4FN3O | 129,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2022-85-7
Molekylær formel C4H4FN3O
Molekylvægt (g/mol) 129.09
MDL nummer MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
InChI nøgle XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
PubChem CID 3366
ChEBI CHEBI:5100
IUPAC navn 6-amino-5-fluor-lH-pyrimidin-2-on
SMIL NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorocytosine
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 296,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1,0% maks. (1 g, 105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 25, 3688
Merck Index 15, 4156
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 15 g/L (25 °C)
Formel vægt 129.09
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver