Få mere at vide
5-fluorocytosin, 98+%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
5-Fluorocytosin virker som et antidiabetisk, svampedræbende og antimikrobielt middel. Det er nyttigt til behandling af alvorlige infektioner, der opstår på grund af modtagelige stammer af Candida eller Cryptococcus neoformans og chromomycosis. Yderligere anvendes det i undersøgelser af TMP-biosyntese.
Opløselighed Opløseligt i
vand og saltsyre.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluorocytosine |
| Smeltepunkt | ∽297 °C (dekomponering) |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 127285 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,4125 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og saltsyre. |
| IUPAC navn | 6-amino-5-fluor-lH-pyrimidin-2-on |
| Formel vægt | 129.09 |
| Procent renhed | ≥98% |