Få mere at vide
5-fluorocytosin, 98+%
Artikelnummer. 11359205
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359205 1 g 1g
11369205 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359205 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16496.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.80 DKK
    745.65 DKK / 1g
    Spare 162.15 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 2022-85-7 | C4H4FN3O | 129,09 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
5-Fluorocytosin virker som et antidiabetisk, svampedræbende og antimikrobielt middel. Det er nyttigt til behandling af alvorlige infektioner, der opstår på grund af modtagelige stammer af Candida eller Cryptococcus neoformans og chromomycosis. Yderligere anvendes det i undersøgelser af TMP-biosyntese.
Opløselighed Opløseligt i
vand og saltsyre.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2022-85-7
Molekylær formel C4H4FN3O
Molekylvægt (g/mol) 129.09
MDL nummer MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
InChI nøgle XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
PubChem CID 3366
ChEBI CHEBI:5100
SMIL NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorocytosine
Smeltepunkt ∽297 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Beilstein 127285
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,4125
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og saltsyre.
IUPAC navn 6-amino-5-fluor-1,2-dihydropyrimidin-2-on
Formel vægt 129.09
Procent renhed ≥98%