Få mere at vide
5-fluorbenzoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15355028 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15355028 250 mg 250mg
15345028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15355028 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455612500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 221347-71-3
Molekylær formel C7H4FNO
Molekylvægt (g/mol) 137.11
InChI nøgle ZRMPAEOUOPNNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorobenzoxazole, 5-fluorobenzo d oxazole, benzoxazole, 5-fluoro, benzoxazole,5-fluoro, pubchem21888, 5-fluoranyl-1,3-benzoxazole, benzoxazole, 5-fluoro-9ci
PubChem CID 19937167
IUPAC navn 5-fluor-1,3-benzoxazol
SMIL C1=CC2=C(C=C1F)N=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorobenzoxazole
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 137.11
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Fluorobenzoxazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.