Få mere at vide
5-Fluorobenzo[b]thiophen-2-carboxylsyre, 96%
Artikelnummer. 15476047
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476047 1 g 1g
15408375 250 mg 250mg
15486047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15476047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33239.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 70060-13-8 | C9H5FO2S | 196,195 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70060-13-8
Molekylær formel C9H5FO2S
Molekylvægt (g/mol) 196.195
MDL nummer MFCD01927184
InChI nøgle PLVPMOSTGNZKQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-fluoro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 5-fluoro, 2-carboxy-5-fluoro-1-benzothiophene, 5-fluoro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid, 5-fluoro-2-benzo-b thiophenecarboxylic acid, 5-fluorobenzothiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-fluoro
PubChem CID 901439
IUPAC navn 5-fluor-1-benzothiophen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1F)C=C(S2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 257°C to 262°C
Mængde 1 g
Formel vægt 196.19
Procent renhed 96%