Få mere at vide
5-fluoranthranilsyre, TRC
Artikelnummer. 30401584
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401584 250 mg
30402975 1 g
30390431 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401584 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF587750250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-08-2
Molekylær formel C7 H6 F N O2
Molekylvægt (g/mol) 155.13
IUPAC navn 2-amino-5-fluorobenzoesyre
SMIL Nc1ccc(F)cc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-fluorobenzoic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6FNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Formel vægt 155.0383