Få mere at vide
5-Fluoro Uridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Fluorouridine |
| CAS | 316-46-1 |
| Molekylær formel | C9 H11 F N2 O6 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11FN2O6/c10-3-1-12(9(17)11-7(3)16)8-6(15)5(14)4(2-13)18-8/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H,11,16,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-fluoropyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.19 |
| Formel vægt | 262.0601 |